Få mere at vide
Magnesiumglukonathydrat
Artikelnummer. 16524294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524294 100 g
16514294 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464831000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 336879-53-9 | C12H24MgO15 | 432,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336879-53-9
Molekylær formel C12H24MgO15
Molekylvægt (g/mol) 432.61
MDL nummer MFCD00150971
InChI nøgle IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
IUPAC navn magnesium(2+) 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL O.[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium gluconate hydrate
Smeltepunkt 169,7 °C til 171,9 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 9,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i ether
Formel vægt 414.61