Få mere at vide
Magnesiumglukonathydrat
Artikelnummer. 16514294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514294 25 g
16524294 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464830250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 336879-53-9 | C12H24MgO15 | 432,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336879-53-9
Molekylær formel C12H24MgO15
Molekylvægt (g/mol) 432.61
MDL nummer MFCD00150971
InChI nøgle IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
IUPAC navn magnesium(2+) 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL O.[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium gluconate hydrate
Smeltepunkt 169.7°C to 171.9°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 9.6 g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vægt 414.61