Få mere at vide
Magnesiumgermanid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452327 25 g 25g
15442327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045517.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1310-52-7 | Molekylformel: GeMg2 | Molekylvægt: 121,24 g/mol
Magnesiumgermanid bruges som primært og sekundært mellemprodukt samt i kemisk forskning. Det danner germaniumhydrider ved eksponering for saltsyre.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-52-7
Molekylær formel GeMg2
Molekylvægt (g/mol) 121.24
MDL nummer MFCD11044441
InChI nøgle MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
PubChem CID 76518831
IUPAC navn germanium; magnesium
SMIL [Mg].[Mg].[Ge]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium germanide
Fysisk form Brikker
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Mg2Ge
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,0016g/100mL ved 250 °C).
Formel vægt 121.22
Procent renhed 99.99%