Få mere at vide
Magnesiumgermanid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442327 5 g 5g
15452327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045517.06
Request Bulk or Custom Format
Magnesiumgermanid bruges som primært og sekundært mellemprodukt og i kemisk forskning. Det danner germaniumhydrider ved eksponering for saltsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-52-7
Molekylær formel GeMg2
Molekylvægt (g/mol) 121.24
MDL nummer MFCD11044441
InChI nøgle MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
PubChem CID 76518831
IUPAC navn germanium; magnesium
SMIL [Mg].[Mg].[Ge]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium germanide
Fysisk form Pieces
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Mg2Ge
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.0016g/100mL at 250C).
Formel vægt 121.22
Procent renhed 99.99%