Få mere at vide
Magnesiumfolie, 0,125 mm (0,005 tommer) tyk, hård, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388558
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11388558 25 x 25 mm 25mm
11480311 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11388558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040602.FF
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium
Farve Sølv
Navn note Hard
Udseende Silver-colored foil
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Foil
compliance-icons
Product Identifier
  • Magnesium foil
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium