Få mere at vide
Magnesiumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, hård, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356199
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356199 50 x 50 mm Hver
11329268 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11356199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043202.FI
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Offerelektrode til andet materiale, deoxidationsmiddel til Cu
Offerelektrode til andet materiale, deoxidationsmiddel til Cu
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Form: ca. 0,05g/25 x 25mm, Temperering: som rullet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium
Tæthed 1,738 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Damptryk 1,33 hPa (1 mm Hg) ved 621 °C
Analyseprocentområde 99,9 %, metalbasis
Form Floret