Få mere at vide
Magnesiumfluorid, Puratronic™ 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11325057
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325057 10 g 10g
11305057 2 g 2g
11315057 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040755.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62,30 g/mol
Anvendes i optik, rumteleskoper. Mest almindeligt anvendt på overfladerne af optiske elementer som billige anti-reflekterende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-40-6
Molekylær formel F2Mg
Molekylvægt (g/mol) 62.30
MDL nummer MFCD00011108
InChI nøgle ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Mg++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium fluoride
Smeltepunkt 1261 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel MgF2
Merck Index 14,5665
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, salpetersyre. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 62.3
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.35-1.38
Tæthed 3.148 g/mL