Få mere at vide
Magnesium fluoride, Optical Grade, 99.9% (metals basis)
Beschreibung
Magnesiumfluorid finder anvendelse i optik, der også bruges i rumteleskoper. Det bruges også til elektrolyse af aluminiummalm og anti-reflekterende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium fluoride |
| Smeltepunkt | 1261°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Broken Crystals |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,5665 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in nitric acid but insoluble in ethanol. |
| Formel vægt | 62.3 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- QG Proteinase K, 3.25 mL
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K