Få mere at vide
Magnesiumfluorid, optisk kvalitet, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11391628
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391628 10 g 10g
11301638 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011021.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62,30 g/mol
Magnesiumfluorid finder anvendelse i optik, der også bruges i rumteleskoper. Det bruges også til elektrolyse af aluminiummalm og anti-reflekterende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-40-6
Molekylær formel F2Mg
Molekylvægt (g/mol) 62.30
MDL nummer MFCD00011108
InChI nøgle ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Mg++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium fluoride
Smeltepunkt 1261 °C
Farve Hvid
Fysisk form Broken Crystals
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5665
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i salpetersyre, men uopløselig i ethanol.
Formel vægt 62.3
Procent renhed 99.9%
Grad Optisk
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.35-1.38
Tæthed 3.148 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium fluoride, Optical Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium fluoride hydrate