Få mere at vide
Magnesiumfluoridhydrat, min 87% MgF2
Artikelnummer. 11445223
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445223 2500 g 2500g
11435223 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445223 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12830.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62,30 g/mol
Magnesiumfluorid bruges i keramik, optiske linser, glasfremstilling og enkeltkrystaller til polarisering af prismer. Det bruges også i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesiumfluorid bruges i keramik, optiske linser, glasfremstilling og enkeltkrystaller til polarisering af prismer. Det bruges også i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
(87 mg/L ved 18 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-40-6
Molekylær formel F2Mg
Molekylvægt (g/mol) 62.30
MDL nummer MFCD00011108
InChI nøgle ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Mg++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium fluoride hydrate
Mængde 2500 g
Assay Procent Noter ≥87 % MgF 2
Merck Index 14,5665
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (87 mg/L ved 18 °C).
Formel vægt 62,30 (Vandfri)
Lugt Lugtfri