Få mere at vide
Magnesiumfluorid, 99% (metalbasis eksklusive Ca & Na), Ca+Na <1%
Artikelnummer. 11358707
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11358707 1 kg 1kg
11368707 50 g 50g
11348707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11358707 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035807.A1
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62,30 g/mol
Anvendes i optik, rumteleskoper. Mest almindeligt anvendt på overfladerne af optiske elementer som billige anti-reflekterende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-40-6
Molekylær formel F2Mg
Molekylvægt (g/mol) 62.30
MDL nummer MFCD00011108
InChI nøgle ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Mg++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium fluoride
Smeltepunkt 1261 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99 %, Ca +Na <1 % (metalbasis eksklusive Ca og Na)
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. Let opløselig i fortyndet HNO3Uopløselig i ethanol.
Formel vægt 62.3
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.35-1.38
Tæthed 3.148