Få mere at vide
Magnesiumfluorid, 99,9% (metalbasis eksklusive Ca & Na), Ca+Na <1%
Artikelnummer. 11397848
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397848 25 g 25g
11387848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036391.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Vakuumaflejring | CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62,30 g/mol
Magnesiumfluorid bruges som vakuumaflejring, anti-reflekterende belægninger, i optik og bruges også i rumteleskoper, glasindustri og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-40-6
Molekylær formel F2Mg
Molekylvægt (g/mol) 62.30
MDL nummer MFCD00011108
InChI nøgle ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Mg++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium fluoride
Smeltepunkt 1261 °C
Farve Hvid
Fysisk form Vacuum Melted Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Ca og Na), Ca Na+< 1 %
Lineær formel MgF2
Merck Index 14,5665
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,076 g/L), salpetersyre. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 62.3
Procent renhed 99.9%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.35-1.38
Tæthed 3.148 g/mL