Få mere at vide
Magnesiumfluorid, 99,9% (metalbasis ekskl. Ca& Na), Ca+Na< 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387848
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387848 100 g 100g
11397848 25 g 25g
2 options
Artikelnummer. 11387848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036391.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vakuumaflejring
Magnesiumfluorid bruges som vakuumaflejring, anti-reflekterende belægninger, i optik og bruges også i rumteleskoper, glasindustri og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-40-6
Molekylær formel F2Mg
Molekylvægt (g/mol) 62.30
MDL nummer MFCD00011108
InChI nøgle ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Mg++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium fluoride
Smeltepunkt 1261°C
Farve Hvid
Fysisk form Vacuum Melted Lump
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Ca og Na), Ca Na+< 1 %
Lineær formel MgF2
Merck Index 14,5665
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.076g/L),nitric acid. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 62.3
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.35-1.38
Tæthed 3.148 g/mL