Få mere at vide
Magnesium Ethylate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| MDL nummer | MFCD00009060 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Magnesium ethylate, Magnesium ethylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.43 |
| Grad | Research |