Få mere at vide
Magnesiumethoxid, Mg 21-22%
Artikelnummer. 11397847
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397847 250 g 250g
11387847 50 g 50g
11307857 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014264.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 2414-98-4 | C4H10MgO2 | 114,427 g/mol
Magnesiumethoxid bruges som olefinpolymerisationskatalysatorbærer for polypropylen, polyethylen og præcisionskeramiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2414-98-4
Molekylær formel C4H10MgO2
Molekylvægt (g/mol) 114.427
MDL nummer MFCD00009060
InChI nøgle XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
PubChem CID 164963
IUPAC navn magnesium; ethanolat
SMIL CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium ethoxide
Smeltepunkt 270 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Tæthed 1.01 g/mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel Mg(OCH2CH3)2
Mængde 250 g
FN nummer UN3205
Beilstein 3678841
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 114.44
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mg 21 to 22%
Fysisk form Granulat