Få mere at vide
Magnesium ethoxide, 97+%
Artikelnummer. 10204784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10204784 5 g Glasflaske 5g
10041564 100 g Glasflaske 100g
10674565 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10204784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397470050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2414-98-4 | C4H10MgO2 | 114.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2414-98-4
Molekylær formel C4H10MgO2
Molekylvægt (g/mol) 114.43
MDL nummer MFCD00009060
InChI nøgle XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
PubChem CID 164963
IUPAC navn magnesium; ethanolat
SMIL CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium ethoxide
Smeltepunkt 270.0°C
Farve Hvid til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2O)2Mg
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 114.43
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium ethoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.