Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Di Citrate |
| CAS | 3344-18-1 |
| Molekylær formel | C12H12Mg3O15 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | trimagnesium 2+ dicitrate hydrate |
| InChI nøgle | HZTVQLXIRHEMMB-UHFFFAOYSA-H |
| SMIL | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2] |
| IUPAC navn | trimagnesium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.128 |
| PubChem CID | 122198783 |
| Vis mere |