Få mere at vide
Hach Lange™ Magnesiumkuvettetest
Antal prøver:
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ordreinfo
dimRange
Tekniske data
Tekniske data
| Antal prøver | 25 |
| Rækkevidde | 0,5 til 50 mg/L Mg |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 25 °C |
| Testmetode | Metalphtalein |
| Type | Magnesiumkuvettetest |