missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Magnesium Citrate xHydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Citrate xHydrate |
| CAS | 960307-84-0 |
| Molekylær formel | C6H8O7.3/2Mg.XH2O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.Mg.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H2/q;+2;/p-2 |
| SMIL | O.[Mg].[Mg].[Mg].OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | magnesium 2-(carboxymethyl)-2-hydroxysuccinate hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.13 |
| Formel vægt | 467.9727 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?