Få mere at vide
Magnesium citrate hydrate, Mg ca 16% (dry wt.)
Artikelnummer. 11394897
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
17 kg
Pakningsstørrelse:
17kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394897 5 kg 5kg
11384897 1 kg 1kg
11315949 17 kg 17kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041921.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3344-18-1 | C12H12Mg3O15 | 469.128 g/mol
Anvendes som afføringsmiddel eller kosttilskud
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3344-18-1
Molekylær formel C12H12Mg3O15
Molekylvægt (g/mol) 469.128
MDL nummer MFCD09953657
InChI nøgle HZTVQLXIRHEMMB-UHFFFAOYSA-H
Synonym trimagnesium 2+ dicitrate hydrate
PubChem CID 122198783
IUPAC navn trimagnesium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium citrate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Merck Index 14,5663
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 451.13 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mg ≈ 16% (dry wt.)