Få mere at vide
Magnesium citrate, dibasic hydrate
Artikelnummer. 11384937
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384937 250 g 250g
11394937 1 kg 1kg
11304947 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041954.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119851-23-9 | C6H6MgO7 | 214.41 g/mol
Magnesiumcitrat bruges til at rense afføring fra tarmene før operation. Det bruges også som afføringsmiddel til lindring af forstoppelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119851-23-9
Molekylær formel C6H6MgO7
Molekylvægt (g/mol) 214.41
MDL nummer MFCD00151706
InChI nøgle DIXGJWCZQHXZNR-UHFFFAOYNA-L
Synonym magnesium 2-carboxymethyl-2-hydroxysuccinate hydrate
PubChem CID 88316079
SMIL [Mg++].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium citrate, dibasic hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Merck Index 14,5663
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn magnesium(2+)-2-(carboxymethyl)-2-hydroxybutandioat
Formel vægt 214.14 (Anhydrous)