Få mere at vide
Magnesiumchromathydrat, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som korrosionsinhibitor, pigment. Som ingrediens i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium chromate hydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2923 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 140,30 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.8% |