Få mere at vide
Magnesiumchlorid, ultra tør, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380058 5 g 5g
11300068 25 g 25g
11390058 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11380058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042843.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Magnesiumchlorid bruges generelt som en Lewis syrekatalysator. Det bruges som flokkuleringsmiddel, analytisk reagens, bedøvelsesmiddel til blæksprutter, og også i forskellige magnesiumcementer og keramik. Det bruges til støvkontrol og vejstabilisering. Det bruges i ildslukkere, polymerasekædereaktion (PCR) og brintlagring. Det er en forløber for magnesiummetal og andre magnesiumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-30-3
Molekylær formel Cl2Mg
Molekylvægt (g/mol) 95.21
MDL nummer MFCD00011106
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride, ultra dry
Smeltepunkt 714°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
IUPAC navn magnesium; dichlorid
Formel vægt 95.22
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.32 g/mL