Få mere at vide
Magnesiumchlorid, ultratør, 99,9% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11368547
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368547 50 g 50g
11358547 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035707.18
 Begrænset vare
På lager
Brugt bredt som kilde til magnesiumioner, kofaktor for mange enzymer, til støvkontrol og vejstabilisering. Bruges også i spildevandsbehandling, vægplader, kunstigt havvand, fodertilskud, tekstiler, papir, brandsikringsmidler, cement og kølesaltlage. | CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol
Det er meget udbredt som en kilde til magnesiumion, co-faktor for mange enzymer, til støvkontrol og vejstabilisering. Anvendes også til spildevandsbehandling, vægplader, kunstigt havvand, fodertilskud, tekstiler, papir, brandsikringsmidler, cementer og kølelage. Det er et vigtigt koaguleringsmiddel, en elueringsbuffer til antistofaffinitetssøjleoprensninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7786-30-3
Molekylær formel Cl2Mg
Molekylvægt (g/mol) 95.21
MDL nummer MFCD00011106
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
IUPAC navn magnesium; dichlorid
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride, ultra dry
Smeltepunkt 714 °C
Fysisk form Perler
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Tæthed 2.32 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol, ethanol og alkohol.
Formel vægt 95.22