Få mere at vide
Magnesiumchlorid, ultra tør, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358547
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358547 10 g 10g
11368547 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035707.09
Request Bulk or Custom Format
Udbredt som en kilde til magnesiumion, co-faktor for mange enzymer, til støvkontrol og vejstabilisering. Anvendes også til spildevandsbehandling, vægplader, kunstigt havvand, fodertilskud, tekstiler, papir, brandsikringsmidler, cementer og kølelage.
Det er meget udbredt som en kilde til magnesiumion, co-faktor for mange enzymer, til støvkontrol og vejstabilisering. Anvendes også til spildevandsbehandling, vægplader, kunstigt havvand, fodertilskud, tekstiler, papir, brandsikringsmidler, cementer og kølelage. Det er et vigtigt koaguleringsmiddel, en elueringsbuffer til antistofaffinitetssøjleoprensninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-30-3
Molekylær formel Cl2Mg
Molekylvægt (g/mol) 95.21
MDL nummer MFCD00011106
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
IUPAC navn magnesium; dichlorid
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride
Smeltepunkt 714°C
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Lineær formel MgCl2
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and alcohol.
Formel vægt 95.22
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 2.32
Tæthed 2.32