Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium chloride solution |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 7791-18-6 |
| Molekylær formel | Cl2H12MgO6 |
| Koncentration | 0.1 M |
| MDL nummer | MFCD00149781 |
| InChI nøgle | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC navn | magnesium(2+)hexahydratdichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.30 |
| Show More |