Få mere at vide
Magnesium Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1412°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Chloride |
| Smeltepunkt | 712°C |
| Mængde | 500 g |
| Tæthed | 2.32 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00011106 |
| Synonym | Magnesium chloride, Magnesium dichloride, Magnesium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.21 |
| Grad | Research |