Få mere at vide
Magnesium chloride, pure
Artikelnummer. 13498478 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13498478 25 kg Fiber tromle 25kg
10697473 100 g Plastflaske 100g
10159872 1 kg Plastflaske 1kg
10742685 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13498478 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223210250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-30-3
Molekylær formel Cl2Mg
Molekylvægt (g/mol) 95.21
MDL nummer MFCD00011106
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1412.0°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride
Smeltepunkt 708.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 kg
Lineær formel MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Opløselighedsinformation Solubility in water: 540g/L (20°C)
IUPAC navn magnesium(2+)dichlorid
Formel vægt 95.21
Procent renhed ≥98.0% (on dry substance)
Grad Ren
Tab ved tørring 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Emballage Fiber tromle