Tekniske data
| Kogepunkt | 1412,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium chloride |
| Smeltepunkt | 708,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Tab ved tørring | 1,5% maks. (105 °C, 2 timer) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | MgCl2 |
| Fieser | 11,31 |
| Vis mere |