Få mere at vide
Thermo Scientific™ MgCl2 (magnesiumchlorid) (25 mM)
Artikelnummer. 11823613
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11823613 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 11823613 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0359
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ PCR-reagenser opfylder høje kvalitetsstandarder for at generere nøjagtige resultater selv fra de mest udfordrende molekylærbiologiske anvendelser.
Thermo Scientific™ PCR-reagenser opfylder høje kvalitetsstandarder for at generere nøjagtige resultater selv fra de mest udfordrende molekylærbiologiske anvendelser. Magnesiumioner (Mg2+) er en vigtig komponent i PCR-reaktioner, hvor de interagerer med DNA-skabelonen, dNTP'er og Taq DNA-polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesiumchlorid
Koncentration 25 mM
Til brug med (applikation) Standard PCR
Fysisk form Væske
Mængde 5 mL
Inkluderer • 25 mM MgCl2, 5 ml
Opbevar ved -20 °C.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.