Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11376897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376897 25 g 25g
11366897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010797.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Anvendes i polymerasekædereaktionerne (PCR). Bruges til støvkontrol, iskontrol og vejstabilisering. Ansat i en række forskellige anvendelser såsom gødning, mineraltilskud til dyr, spildevandsbehandling, kunstigt havvand, tekstiler, papir, brandsikringsmidler, cementer og ildslukkere. Anvendes i flere lægemidler og aktuelle eller hudrelaterede applikationer. Fungerer som koagulant ved fremstilling af tofu fra sojamælk. Fungerer som bedøvelsesmiddel til blæksprutter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 117 °C (dekomponering)
Navn note Hexahydrat
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvide krystallinske aggregater
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Tæthed 1,57 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand og alkohol. Let opløselig i acetone og pyridin.
Formel vægt 203,30 (95,22 Vandfri)