Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11440532 500 g
1 options
Artikelnummer. 11440532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191421.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Bruges til at forberede renatureringsbuffer. Magnesiumchlorid-hexahydrat er et uorganisk salt, MP Biomedicals der kan dannes fra den sure udvaskningsopløsning af magnesittailings. Det er et potentielt faseskiftemateriale (PCM) til opbevaring af termisk energi i
Magnesiumchlorid-hexahydrat (MgCl2.6H2O) er blevet brugt til at fremstille renatureringsbuffer, der anvendes til renaturering af denaturerede peptidoglykan (PGN) hydrolytiske enzymer. Det kan anvendes som katalysator i fremstilling af 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-en. Resultatet af at ændre poly(vinylalkohol) (PVA) film med magnesiumchloridhexahydrat er blevet undersøgt. Dets evne til at reducere brandbarheden af bomuldsstoffer er også blevet undersøgt.
Tekniske data
CAS 7791-18-6
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel Cl2H12MgO6
MDL nummer MFCD00149781
Synonym Magnesium dichloride hexahydrate, Magnesium chloride hydrate, Magnesium chloride
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (500 mg/ml), hvilket giver en klar, farveløs opløsning.
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.30
Formel vægt 203.3
Procent renhed 99 til 102%
Grad ACS-reagens