Få mere at vide
Magnesiumchlorid hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607980 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15607980 500 g 500g
15657970 100 g 100g
15677970 1 kg 1kg
15687970 2.5 kg 2.5kg
15617980 6 x 500 g Pakke med 6
15697970 4 x 2.5 kg Pakke med 4
15667970 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15607980 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. M9272500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagens, 99,0-102,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride hexahydrate
Mængde 500 g
Lineær formel MgCl2 · 6H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 203.3g/mol
Procent renhed 99 to 102%