Få mere at vide
Magnesiumchlorid Hexahydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681260 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
6kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15681260 2.5 kg 2.5kg
15671260 1 kg 1kg
15601270 6 x 1 kg Pakke med 6
15691260 6 kg 6kg
15611270 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15681260 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 131522.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511,≤ 0,0001 % Al, 99-101 %,
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride Hexahydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Mængde 2.5 kg
Lineær formel MgCl2 · 6H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 203.3g/mol
Procent renhed 99 to 101%
Grad puriss.