Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671260 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
6kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15671260 1 kg 1kg
15681260 2.5 kg 2.5kg
15601270 6 x 1 kg Pakke med 6
15691260 6 kg 6kg
15611270 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15671260 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 131521KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511,≤ 0,0001 % Al, 99-101 %,
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride Hexahydrate
Navn note Opfylder den analytiske specifikation fra Ph. Eur.BP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel MgCl2 · 6H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 203,3 g/mol
Procent renhed 99 til 101%
Grad puriss.