Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, (krystallinsk), MP Biomedicinske
Artikelnummer. 11411911 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11411911 100 g
1 options
Artikelnummer. 11411911 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219469880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Molekylær formel Cl2H12MgO6
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.30
Formel vægt 203.3