Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat (krystallinsk/cellekultur)
Artikelnummer. 11421911 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11421911 500 g
1 options
Artikelnummer. 11421911 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219469890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
High-purity magnesium chloride hexahydrate designed for use as a cell culture reagent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride Hexahydrate (Crystalline/Cell Culture)
CAS 7791-18-6
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 500 g
Molekylær formel Cl2H12MgO6
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.30
Procent renhed 99.1%
Grad Cell Culture