Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10647032 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647032 500 g Plast pulver krukke 500g
10376140 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10657032 2 kg Plast pulver krukke 2kg
10030260 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10647032 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/0600/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Smeltepunkt 117 °C
Farve Hvid
pH 5 til 6,5
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Formel vægt 203,31 g/mol
Emballage Plast pulver krukke