Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, cellekulturreagens
Beskrivelse
Magnesiumchlorid, hexahydrat bruges i vid udstrækning som en kilde til magnesiumion i kemi- og molekylærbiologiapplikationer. I biologiske systemer er magnesium en co-faktor for mange enzymer, herunder deoxyribonuclease (DNase) og forskellige restriktionsenzymer. Spiller også en rolle i cellemembranintegritet, muskelcellefysiologi, kardiovaskulær og muskulær aktivitet og nukleinsyrestruktur. Magnesiumchloridopløsning er et gunstigt valg som elueringsbuffer til antistofaffinitetssøjleoprensninger; det er meget mildere for de fleste antigener end syreeluering, hvilket tillader genbrug af antigensøjlen. Også en essentiel cofaktor for DNA-polymerasen i polymerasekædereaktion (PCR) amplifikation. Anvendes til brandsikring af træ, forkulning af uld og forbinding af bomuldsstof; Bruges også i desinfektionsmidler, magnesia cementer, ildslukkere, gulvfejningsmidler og kaseinlim; Bruges også til fremstilling af pergamentpapir og kunstlæder; Er blevet brugt terapeutisk som et kathartisk middel og til behandling af bovin hypomagnesiæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Magnesiumchlorid, Hexahydrat bruges i vid udstrækning som en kilde til magnesiumion i kemi- og molekylærbiologiapplikationer. I biologiske systemer er magnesium en co-faktor for mange enzymer, herunder deoxyribonuclease (DNase) og forskellige restriktionsenzymer. Spiller også en rolle i cellemembranintegritet, muskelcellefysiologi, kardiovaskulær og muskulær aktivitet og nukleinsyrestruktur. Magnesiumchloridopløsning er et gunstigt valg som elueringsbuffer til antistofaffinitetssøjleoprensninger; det er meget mildere for de fleste antigener end syreeluering, hvilket tillader genbrug af antigensøjlen. Også en essentiel cofaktor for DNA-polymerasen i polymerasekædereaktion (PCR) amplifikation. Anvendes til brandsikring af træ, forkulning af uld og forbinding af bomuldsstof; Bruges også i desinfektionsmidler, magnesia cementer, ildslukkere, gulvfejningsmidler og kaseinlim; Bruges også til fremstilling af pergamentpapir og kunstlæder; Er blevet brugt terapeutisk som et kathartisk middel og til behandling af bovin hypomagnesiæmi.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium chloride hexahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,5662 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 20 °C 546 g/L. Opløselig i og alkohol. |
| Formel vægt | 203,30 (95,22 Vandfri) |
| Grad | Cellekulturreagens |