Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivelse
- Molekylformel: MgCl2•6H2O
- Molmasse: 203,30 g/mol
- CAS: 7791-18-6
- EIN ECS nr.: 232-094-6
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | ∼117 °C (dekomponering) |
| CAS | 7791-18-6 |
| pH | 5,0 – 6,5 (5%, vand) |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | Cl2H12MgO6 |
| MDL nummer | MFCD00149781 |
| InChI nøgle | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC navn | magnesium(2+)hexahydratdichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.30 |
| Vis mere |