Få mere at vide
Magnesiumchlorid-hexahydrat, ACS, 99,0-102,0%
Beskrivelse
Anvendes i polymerasekædereaktionerne (PCR). Bruges til støvkontrol, iskontrol og vejstabilisering. Ansat i en række forskellige anvendelser såsom gødning, mineraltilskud til dyr, spildevandsbehandling, kunstigt havvand, tekstiler, papir, brandsikringsmidler, cementer og ildslukkere. Anvendes i flere lægemidler og aktuelle eller hudrelaterede applikationer. Fungerer som koagulant ved fremstilling af tofu fra sojamælk. Fungerer som bedøvelsesmiddel til blæksprutter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 117 °C (dekomponering) |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 102,0 % |
| Tæthed | 1.570 g/mL |
| Merck Index | 14,5662 |
| Vis mere |