Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumchloridhexahydrat, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 13226319 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 13226319
Brand: Thermo Scientific Chemicals 447150025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 117.0°C
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Lineær formel MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 203.31
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk