Få mere at vide
Magnesiumchlorid-hexahydrat, 99%, til analyse
Artikelnummer. 10583751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10583751 5 kg Plast tromle 5kg
10732241 1 kg Plastflaske 1kg
10420384 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10583751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197530050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 117.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Lineær formel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 203.31
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plast tromle