Få mere at vide
Magnesiumchlorid-hexahydrat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10463351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10463351 500 g Plastflaske 500g
10175753 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.95 DKK
    415.65 DKK / 500g
    Spare 46.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride Hexahydrate
Smeltepunkt 117 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Oplysninger om nedbrydning >106 °C
Lineær formel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Formel vægt 203.31
Procent renhed 99,0 til 102,0 % (kompleksometri)
Grad ACS-reagens