Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, 99+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10175753 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10463351 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10175753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413410025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 117.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99.0 to 102% (Complexometry)
Lineær formel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 203.31
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Oplysninger om nedbrydning >106°C