Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, 99,0-101,0 %, (krystallinsk/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Chloride Hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 99.0-101.0% |
| Molekylær formel | Cl2H12MgO6 |
| Formel vægt | 203.3 |
| Grad | ACS-reagens |