Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, 99,0-101,0 %, (krystallinsk/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450532 1 kg 1kg
11460532 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219142101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 DKK
    783.59 DKK / 1kg
    Spare 39.41 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride Hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.0-101.0%
Molekylær formel MgCl2 · 6H2O
Formel vægt 203.3
Procent renhed 99 to 102%
Grad ACS-reagens