Få mere at vide
Magnesiumchlorid-hexahydrat, 97+%
Beskrivelse
Det bruges i polymerasekædereaktionerne (PCR). Det bruges til støvkontrol, iskontrol og vejstabilisering. Det anvendes i en række forskellige anvendelser såsom gødning, mineraltilskud til dyr, spildevandsbehandling, kunstigt havvand, tekstiler, papir, brandsikringsmidler, cementer og ildslukkere. Farmaceutiske præparater bruges i adskillige lægemidler og topiske eller hudrelaterede anvendelser. Det virker som et koaguleringsmiddel ved fremstilling af tofu fra sojamælk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 117 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Flager |
| Mængde | 10 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvide flager |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Tæthed | 1.57 |
| Vis mere |