Få mere at vide
Magnesiumchlorid-hexahydrat, 98+%, ekstra rent
Artikelnummer. 12625097 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12625097 1 kg 1kg
12635097 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12625097 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.29 DKK
    308.65 DKK / 1kg
    Spare 34.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 117,0 °C
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98,0 til 101% (Kompleksometri)
Lineær formel MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2350 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 203.31
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren