Få mere at vide
Melford Magnesiumchlorid, Hexahydrat
Artikelnummer. 30018481
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018481 500 g
30018480 1 kg
30018479 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018481 Leverandør Melford Leverandørnr. M24000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Udbredt reagens i kemi og molekylærbiologi som en kilde til magnesiumioner.
Udbredt reagens i kemi og molekylærbiologi som en kilde til magnesiumioner.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride, Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Mængde 500 g
Molekylær formel MgCl2-6H2O